Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12471.03
A12471.06
A12471.14
A12471.03EA
982
CZK
A12471.03
A12471.06
A12471.14
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6314-28-9
Molecular Formula: C9H6O2S
Formula Weight: 178.22
Melting Point: 236-242°
Beilstein Reference: 124613
Merck Reference: 14,9345
MDL No.: MFCD00051636
Vzorec:
C₉H₆O₂S Bod tání: 236…242 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051636 CAS číslo: 6314-28-9 Merck Index: 14,9345 |