3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
592862-1G
592862-5G
SIAL592862-1GEA
1630
CZK
SIAL592862-1G
SIAL592862-5G
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₅ClO₂S MW: 212,65 g/mol |
MDL Number:
MFCD00014579 CAS číslo: 21211-22-3 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)