Tisk…
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
592862-1G 592862-5G
SIAL592862-1GEA 1630 CZK
SIAL592862-1G SIAL592862-5G
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅ClO₂S
MW: 212,65 g/mol
MDL Number: MFCD00014579
CAS číslo: 21211-22-3