Tisk…
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
L11745.03 L11745.06
L11745.03EA 1060 CZK
L11745.03 L11745.06
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid 95%
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid
Purity: 95% CAS No.: 21815-91-8 Molecular Formula: C9H4Cl2OS Formula Weight: 231.10 Melting Point: 111-114° Beilstein Reference: 1309703 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00053069
Vzorec: C₉H₄Cl₂OS
Bod tání: 111…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053069
CAS číslo: 21815-91-8
UN: 3261
ADR: 8,II