Tisk…
4,4'-Dimethoxytrityl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
100013-25G 100013-5G
SIAL100013-25GEA 8400 CZK
SIAL100013-25G SIAL100013-5G
4,4'-Dimethoxytrityl chloride, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Vzorec: C₂₁H₁₉ClO₂
MDL Number: MFCD00008409
CAS číslo: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6