4,4'-Dimethoxytrityl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
38827-10G
38827-50G
SIAL38827-10GEA
4010
CZK
SIAL38827-10G
SIAL38827-50G
4,4'-Dimethoxytrityl chloride, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Vzorec:
C₂₁H₁₉ClO₂ MW: 338.8 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008409 CAS číslo: 40615-36-9 EINECS: 255-002-6 |