4,4'-Dimethoxytrityl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
A11626.06
A11626.14
A11626.22
A11626.06EA
1620
CZK
A11626.06
A11626.14
A11626.22
4,4'-Dimethoxytrityl chloride ≥98%
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 40615-36-9
Molecular Formula: C21H19ClO2
Formula Weight: 338.83
Melting Point: 121-127°
Beilstein Reference: 2471942
Vzorec:
C₂₁H₁₉ClO₂ Bod tání: 121…127 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008409 CAS číslo: 40615-36-9 EINECS: 255-002-6 |