Tisk…
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
146020050 146020250 146021000
ACRO146020050EA 2020 CZK
ACRO146020050 ACRO146020250 ACRO146021000
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Vzorec: C₂₁H₁₉ClO₂
Bod tání: 121…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008409
CAS číslo: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 127 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)