Tisk…
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
156560250 156561000
ACRO156560250EA 3640 CZK
ACRO156560250 ACRO156561000
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) 97%
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane)
Vzorec: C₂₀H₁₇ClO
Bod tání: 121…125 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000814
CAS číslo: 14470-28-1
EINECS: 238-463-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
Assay ≥96.0 %