Tisk…
(p-Toluenesulphonyl)methyl isocyanide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14312.06 A14312.14 A14312.22
A14312.06EA 1230 CZK
A14312.06 A14312.14 A14312.22
(p-Toluenesulphonyl)methyl isocyanide 97%
(p-Toluenesulphonyl)methyl isocyanide
Purity: 97+% CAS No.: 36635-61-7 Molecular Formula: C9H9NO2S Formula Weight: 195.24 Melting Point: 109-114° Beilstein Reference: 3592382 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00000005
Vzorec: C₉H₉NO₂S
Bod tání: 109…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000005
CAS číslo: 36635-61-7
EINECS: 253-140-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II