Tisk…
(p-Toluenesulphonyl)methyl isocyanide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-((Isocyanomethyl)sulphonyl)-4-methylbenzene, Tosylmethyl isocyanide
182450250 182450050 182451000
ACRO182450250EA 4530 CZK
ACRO182450250 ACRO182450050 ACRO182451000
(p-Toluenesulphonyl)methyl isocyanide 98%
(p-Toluenesulphonyl)methyl isocyanide
Vzorec: C₉H₉NO₂S
Bod tání: 111…113 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00000005
CAS číslo: 36635-61-7
EINECS: 253-140-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 115 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %