Allylboronic acid pinacol ester ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L16232.03
L16232.06
L16232.03EA
1580
CZK
L16232.03
L16232.06
Allylboronic acid pinacol ester ≥98%
Allylboronic acid pinacol ester
Purity: 98+%
CAS No.: 72824-04-5
Molecular Formula: C9H17BO2
Formula Weight: 168.05
Flash Point: 46°(140°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 50-53°/5mm
Beilstein Reference: 4244068
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00013347
Vzorec:
C₉H₁₇BO₂ Bod varu: 50…53 °C (5 mmHg) Hustota: 0,890 Bod vzplanutí: 46 °C (140 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013347 CAS číslo: 72824-04-5 UN: 3272 ADR: 3,III |