N,N-Diethylhydroxylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B23302.14
B23302.22
B23302.14EA
1360
CZK
B23302.14
B23302.22
N,N-Diethylhydroxylamine 97%
N,N-Diethylhydroxylamine
Purity: 97%
CAS No.: 3710-84-7
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4215
Melting Point: -25°
Boiling Point: 125-130°
Beilstein Reference: 1731349
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00002126
Vzorec:
C₄H₁₁NO MW: 89,14 g/mol Bod varu: 125…130 °C Bod tání: –25 °C Hustota: 0,867 Bod vzplanutí: 46 °C (114 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002126 CAS číslo: 3710-84-7 EINECS: 223-055-4 ADR: 3,III |