Tisk…
N,N-Diethylhydroxylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
114421000 114425000
ACRO114421000EA 1330 CZK
ACRO114421000 ACRO114425000
N,N-Diethylhydroxylamine 97%
N,N-Diethylhydroxylamine
Vzorec: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Bod tání: 26…25 °C
Hustota: 0,867 g/cm³
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002126
CAS číslo: 3710-84-7
EINECS: 223-055-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %
Color scale ≤100 APHA
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition ≤8 % (800°C)