Tisk…
Iminodiacetic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2'-Azanediyldiacetic acid
204970250 204975000 204970025
ACRO204970250EA 883 CZK
ACRO204970250 ACRO204975000 ACRO204970025
Iminodiacetic acid 98+%
Iminodiacetic acid
Vzorec: C₄H₇NO₄
MW: 133,10 g/mol
Bod tání: 243 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004280
CAS číslo: 142-73-4
EINECS: 205-555-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.0 %