Carbohydrazide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C11006-100G
C11006-25G
SIALC11006-100GEA
5410
CZK
SIALC11006-100G
SIALC11006-25G
Carbohydrazide, Sigma-Aldrich®
Carbohydrazide
Vzorec:
CH₆N₄O MW: 90,09 g/mol |
MDL Number:
MFCD00007591 CAS číslo: 497-18-7 EINECS: 207-837-2 |