Tisk…
Carbohydrazide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C11006-100G C11006-25G
SIALC11006-100GEA 5620 CZK
SIALC11006-100G SIALC11006-25G
Carbohydrazide, Sigma-Aldrich®
Carbohydrazide
Vzorec: CH₆N₄O
MDL Number: MFCD00007591
CAS číslo: 497-18-7
EINECS: 207-837-2