Carbohydrazide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11145.14
A11145.22
A11145.36
A11145.14EA
1500
CZK
A11145.14
A11145.22
A11145.36
Carbohydrazide ≥97%
Carbohydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 497-18-7
Molecular Formula: CH6N4O
Formula Weight: 90.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 153-158°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007591
Vzorec:
CH₆N₄O Bod tání: 153…158 °C |
MDL Number:
MFCD00007591 CAS číslo: 497-18-7 EINECS: 207-837-2 ADR: 9,III Merck Index: 14,1804 |