Tisk…
Carbohydrazide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
403970250 403971000 403975000
ACRO403970250EA 1550 CZK
ACRO403970250 ACRO403971000 ACRO403975000
Carbohydrazide 97%
Carbohydrazide
Vzorec: CH₆N₄O
Bod tání: >153 °C
Hustota: 1,02 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007591
CAS číslo: 497-18-7
EINECS: 207-837-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 158 °C
Titration with KIO3 ≥96.0 %