Tisk…
Acetoxyacetyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H25797.14 H25797.06 H25797.PG
H25797.14EA 3680 CZK
H25797.14 H25797.06 H25797.PG
Acetoxyacetyl chloride ≥97%
Acetoxyacetyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 13831-31-7 Molecular Formula: C4H5ClO3 Formula Weight: 136.53 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.4271 Boiling Point: 55°/12mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00011535
Vzorec: C₄H₅ClO₃
Bod varu: 55 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,270
Bod vzplanutí: 71 °C (160 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011535
CAS číslo: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN: 3265
ADR: 8,II