Tisk…
N,N-Diphenylcarbamoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
167140250 167141000 167145000
ACRO167140250EA 1580 CZK
ACRO167140250 ACRO167141000 ACRO167145000
N,N-Diphenylcarbamoyl chloride 98%
N,N-Diphenylcarbamoyl chloride
Vzorec: C₁₃H₁₀ClNO
Bod tání: 81…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000633
CAS číslo: 83-01-2
EINECS: 201-450-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥97.5 %