L(-)-Methioninol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
(S)-2-Amino-4-(methylthio)butan-1-ol, L-Methioninol
B24211.03
B24211.MD
B24211.03EA
2400
CZK
B24211.03
B24211.MD
L(-)-Methioninol ≥97%
L(-)-Methioninol
Purity: 97%
CAS No.: 2899-37-8
Molecular Formula: C5H13NOS
Formula Weight: 135.23
Flash Point:
Vzorec:
C₅H₁₃NOS MW: 135,2 g/mol Bod tání: 31…33 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004735 CAS číslo: 2899-37-8 EINECS: 220-788-1 |