Tisk…
L(-)-Methioninol 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-2-Amino-4-(methylthio)butan-1-ol, L-Methioninol
229230010 229230050
ACRO229230010EA 2480 CZK
ACRO229230010 ACRO229230050
L(-)-Methioninol 99+%
L(-)-Methioninol
Vzorec: C₅H₁₃NOS
MW: 135,2 g/mol
Bod tání: 31…33 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004735
CAS číslo: 2899-37-8
EINECS: 220-788-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Transparent white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -11.5° to -13.5° (20°C, 589 nm) (c=1.4, ethanol)