(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L12239.03
L12239.MD
L12239.03EA
3920
CZK
L12239.03
L12239.MD
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
(±)-3-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 584-20-3
Molecular Formula: C4H6F3NO2
Formula Weight: 157.09
Melting Point: ca 184° dec.
Beilstein Reference: 1764276
Vzorec:
C₄H₆F₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041413 CAS číslo: 584-20-3 |