Tisk…
Tashiro’s indicator solution in ethanol indicator grade, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
36083-1L 36083-250ML
36083-1LEA 2830 CZK
36083-1L 36083-250ML
Tashiro’s indicator solution in ethanol indicator grade, Fluka™
Tashiro’s indicator solution
Bod varu: 78 °C (1,013 hPa)
Hustota: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148563
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Change range (pH 5-6) complying