Alcian blue 8GX, BioReagent, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
A9186-10G
A9186-25G
SIALA9186-10GEA
12690
CZK
SIALA9186-10G
SIALA9186-25G
Alcian blue 8GX, BioReagent, Sigma-Aldrich®
Vzorec:
C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010720 CAS číslo: 33864-99-2 EINECS: 251-705-7 |