Tisk…
Alcian blue 8GX, certified
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
400460100 400460250 400461000
ACRO400460100EA 8610 CZK
ACRO400460100 ACRO400460250 ACRO400461000
Alcian blue 8GX, certified
Alcian blue
Vzorec: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
MW: 1298.86 g/mol
Bod tání: 148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010720
CAS číslo: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark blue to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %
UV Lambda max 615 to 635 nm (in water)
BSC Certification Passes