Tisk…
Acetyl chloride-[¹³C₂] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
293164-1G 293164-250MG
SIAL293164-1GEA 29500 CZK
SIAL293164-1G SIAL293164-250MG
Acetyl chloride-[¹³C₂] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Acetyl chloride-[¹³C₂]
Vzorec: C₂H₃ClO
CAS číslo: 89186-79-8
UN: 1717
ADR: 3 II