Tisk…
Acetyl chloride-[1-¹³C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
293156-1G 293156-250MG
SIAL293156-1GEA 8530 CZK
SIAL293156-1G SIAL293156-250MG
Acetyl chloride-[1-¹³C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Acetyl chloride-[1-¹³C]
Vzorec: C₂H₃ClO
CAS číslo: 1520-57-6
UN: 1717
ADR: 3 II