Tisk…
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L00594.09 L00594.18
L00594.09EA 2460 CZK
L00594.09 L00594.18
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 97% CAS No.: 3462-97-3 Molecular Formula: C26H24ClOP Formula Weight: 418.91 Melting Point: 235-239° Beilstein Reference: 4173378
Vzorec: C₂₆H₂₄ClOP
MW: 418,91 g/mol
Bod tání: 235…239 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031572
CAS číslo: 3462-97-3