Tisk…
(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (4-(Methoxycarbonyl)benzyl)triphenylphosphonium chloride
B21729.03 B21729.06 B21729.14
B21729.03EA 941 CZK
B21729.03 B21729.06 B21729.14
(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 97% CAS No.: 1253-47-0 Molecular Formula: C27H24ClO2P Formula Weight: 446.91 Melting Point: 230-235° MDL No.: MFCD02683069
Vzorec: C₂₇H₂₄ClO₂P
Bod tání: 230…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683069
CAS číslo: 1253-47-0