Tisk…
(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L12187.06 L12187.14
L12187.06EA 1270 CZK
L12187.06 L12187.14
(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥99%
(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 99% CAS No.: 20430-33-5 Molecular Formula: C26H21ClNP Formula Weight: 413.89 Odour: Odourless Melting Point: 322-326° Beilstein Reference: 4630137 MDL No.: MFCD00011752
Vzorec: C₂₆H₂₁ClNP
Bod tání: 322…326 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011752
CAS číslo: 20430-33-5