Tisk…
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide
A15288.06 A15288.14
A15288.06EA 817 CZK
A15288.06 A15288.14
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98% CAS No.: 2767-70-6 Molecular Formula: C25H21BrNO2P Formula Weight: 478.33 Melting Point: ca 280° dec. MDL No.: MFCD00032108
Vzorec: C₂₅H₂₁BrNO₂P
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00032108
CAS číslo: 2767-70-6
EINECS: 220-444-0