2-Mercaptobenzoxazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12346.14
A12346.22
A12346.14EA
1210
CZK
A12346.14
A12346.22
2-Mercaptobenzoxazole ≥98%
2-Mercaptobenzoxazole
Purity: 98+%
CAS No.: 2382-96-9
Molecular Formula: C7H5NOS
Formula Weight: 151.19
Melting Point: 189-194°
Beilstein Reference: 119483
Vzorec:
C₇H₅NOS Bod tání: 189…194 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005769 CAS číslo: 2382-96-9 EINECS: 219-191-9 |