Phthalan ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A10217.06
A10217.14
A10217.22
A10217.06EA
1370
CZK
A10217.06
A10217.14
A10217.22
Phthalan ≥98%
Phthalan
Purity: 98%
CAS No.: 496-14-0
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 192°
Beilstein Reference: 111932
MDL No.: MFCD00005932
Vzorec:
C₈H₈O Bod varu: 192 °C Hustota: 1,094 Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005932 CAS číslo: 496-14-0 EINECS: 207-815-2 |