2,3-Dihydrobenzo[b]furan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
183962-25G
183962-5G
SIAL183962-25GEA
5080
CZK
SIAL183962-25G
SIAL183962-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan, Sigma-Aldrich®
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Vzorec:
C₈H₈O MW: 120,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005855 CAS číslo: 496-16-2 EINECS: 207-817-3 |