Tisk…
2,3-Dihydrobenzo[b]furan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
183962-25G 183962-5G
SIAL183962-25GEA 5080 CZK
SIAL183962-25G SIAL183962-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan, Sigma-Aldrich®
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
MDL Number: MFCD00005855
CAS číslo: 496-16-2
EINECS: 207-817-3