Tisk…
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
C36408-25G C36408-5G
SIALC36408-25GEA 10990 CZK
SIALC36408-25G SIALC36408-5G
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine
Vzorec: C₆H₇ClN₂O₂
MW: 174.59 g/mol
MDL Number: MFCD00006068
CAS číslo: 6320-15-6
EINECS: 228-669-6