4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
C36408-25G
C36408-5G
SIALC36408-25GEA
10990
CZK
SIALC36408-25G
SIALC36408-5G
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine
Vzorec:
C₆H₇ClN₂O₂ MW: 174.59 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006068 CAS číslo: 6320-15-6 EINECS: 228-669-6 |