Tisk…
1-(Trifluoroacetyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)ethanone
346128-10G 346128-1G
SIAL346128-10GEA 4240 CZK
SIAL346128-10G SIAL346128-1G
1-(Trifluoroacetyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Vzorec: C₅H₃F₃N₂O
MW: 164,09 g/mol
MDL Number: MFCD00014501
CAS číslo: 1546-79-8
EINECS: 216-282-5