Tisk…
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR10542-1G OR10542-5G OR10542-25G
APOSOR10542-1GEA 622 CZK
APOSOR10542-1G APOSOR10542-5G APOSOR10542-25G
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
MDL Number: MFCD02179560
CAS číslo: 41716-18-1