Imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17783.06
A17783.14
A17783.22
A17783.06EA
1480
CZK
A17783.06
A17783.14
A17783.22
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97%
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 570-22-9
Molecular Formula: C5H4N2O4
Formula Weight: 156.10
Melting Point: ca 283° dec.
Beilstein Reference: 147774
Vzorec:
C₅H₄N₂O₄ Hustota: 1,749 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005200 CAS číslo: 570-22-9 EINECS: 209-327-5 |