Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl imidazole-2-carboxylate, Ethyl 1H-imidazole-2-carboxylate
L19405.06
L19405.03
L19405.06EA
10400
CZK
L19405.06
L19405.03
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester ≥97%
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 33543-78-1
Molecular Formula: C6H8N2O2
Formula Weight: 140.14
Melting Point: 176-178°
Boiling Point: 48-51°/0.3mm
MDL No.: MFCD03426031
Vzorec:
C₆H₈N₂O₂ Bod varu: 48…51 °C (0,3 mmHg) Bod tání: 176…178 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03426031 CAS číslo: 33543-78-1 |