Tisk…
2-(Diethylamino)ethanethiol hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D86604-100G D86604-25G
SIALD86604-100GEA 7890 CZK
SIALD86604-100G SIALD86604-25G
2-(Diethylamino)ethanethiol hydrochloride, Sigma-Aldrich®
2-(Diethylamino)ethanethiol hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₆ClNS
CAS číslo: 1942-52-5
EINECS: 217-731-8