Tisk…
Hymecromone sodium salt (4-methylumbelliferone sodium salt, 7-hydroxy-4-methylcoumarin sodium salt), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M1508-10G M1508-100G M1508-25G
SIALM1508-10GEA 4900 CZK
SIALM1508-10G SIALM1508-100G SIALM1508-25G
Hymecromone sodium salt (4-methylumbelliferone sodium salt, 7-hydroxy-4-methylcoumarin sodium salt), Sigma-Aldrich®
Hymecromone sodium salt (4-methylumbelliferone sodium salt, 7-hydroxy-4-methylcoumarin sodium salt)
Vzorec: C₁₀H₇NaO₃
CAS číslo: 5980-33-6
EINECS: 227-790-1