Tisk…
4-Methylumbelliferone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
156380250 156381000 156385000
ACRO156380250EA 1050 CZK
ACRO156380250 ACRO156381000 ACRO156385000
4-Methylumbelliferone 97%
4-Methylumbelliferone
Vzorec: C₁₀H₈O₃
Bod tání: 186…191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006866
CAS číslo: 90-33-5
EINECS: 201-986-7
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 191 °C
Water ≤2.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 % (On dry substance)