Tisk…
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
D87759-100G D87759-500G D87759-5G
SIALD87759-100GEA 24550 CZK
SIALD87759-100G SIALD87759-500G SIALD87759-5G
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin, Sigma-Aldrich®
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₂
MDL Number: MFCD00006864
CAS číslo: 91-44-1
EINECS: 202-068-9