Tisk…
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
B21938.22 B21938.36
B21938.22EA 3110 CZK
B21938.22 B21938.36
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Purity: 99% CAS No.: 91-44-1 Molecular Formula: C14H17NO2 Formula Weight: 231.30 Melting Point: 72-75° Beilstein Reference: 193303
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₂
MW: 231,30 g/mol
Bod tání: 72…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006864
CAS číslo: 91-44-1
EINECS: 202-068-9