Tisk…
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
114050050 114051000 114055000
ACRO114050050EA 1670 CZK
ACRO114050050 ACRO114051000 ACRO114055000
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₂
Bod tání: 70…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006864
CAS číslo: 91-44-1
EINECS: 202-068-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige to light purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 73 °C
GC ≥98.5 %