Tisk…
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 1,3-dioxoisoindoline 2-carboxylate, N-Carbethoxyphthalimide
108310500 108310100 108312500
ACRO108310500EA 2520 CZK
ACRO108310500 ACRO108310100 ACRO108312500
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide 99+%
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide
Vzorec: C₁₁H₉NO₄
MW: 219,20 g/mol
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005893
CAS číslo: 22509-74-6
EINECS: 245-048-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 84 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration ≥99.0 % (Saponification)