Tisk…
trans-4-Nitrocinnamaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: trans-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Nitrophenyl)acrylaldehyde, (E)-4-Nitrocinnamaldehyde, (E)-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal
M-Clarity™ quality level = MQ100
281670-1G 281670-5G
SIAL281670-1GEA 1190 CZK
SIAL281670-1G SIAL281670-5G
trans-4-Nitrocinnamaldehyde, Sigma-Aldrich®
trans-4-Nitrocinnamaldehyde
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
MDL Number: MFCD00007379
CAS číslo: 49678-08-2