Tisk…
2,4-Hexadiyne-1,6-diol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Hexa-2,4-diyne-1,6-diol
52490-1G 52490-5G
SIAL52490-1GEA 1890 CZK
SIAL52490-1G SIAL52490-5G
2,4-Hexadiyne-1,6-diol, Sigma-Aldrich®
2,4-Hexadiyne-1,6-diol
Vzorec: C₆H₆O₂
MW: 110.11 g/mol
MDL Number: MFCD00020619
CAS číslo: 3031-68-3
EINECS: 221-210-0
UN: 1325
ADR: 4.1 III